Tisk…
{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzylamine, 4-[4-(Aminomethyl)phenoxy]tetrahydro-2H-pyran
OR12223-250MG
APOSOR12223-250MGEA 1370 CZK
APOSOR12223-250MG
{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine 97%
{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,269 g/mol
Bod tání: 41,5…43.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064967
CAS číslo: 864266-61-5
UN: 3259
ADR: 8,III