Tisk…
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Carboxyphenyl)-2-methyl-1H-imidazole
OR12217-1G OR12217-250MG
APOSOR12217-1GEA 4370 CZK
APOSOR12217-1G APOSOR12217-250MG
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202.209 g/mol
Bod tání: 232…234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09065012
CAS číslo: 159589-71-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III