Tisk…
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1220-5G
APOSOR1220-5GEA 3380 CZK
APOSOR1220-5G
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 96%
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659905
CAS číslo: 24134-09-6
UN: 3261
ADR: 8,III