Tisk…
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11978-1G OR11978-5G
APOSOR11978-1GEA 2160 CZK
APOSOR11978-1G APOSOR11978-5G
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,569 g/mol
Bod tání: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375032
CAS číslo: 22353-52-2