Tisk…
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11958-1G OR11958-250MG
APOSOR11958-1GEA 2980 CZK
APOSOR11958-1G APOSOR11958-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801053
CAS číslo: 15862-42-7