Tisk…
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11951-25G OR11951-5G
APOSOR11951-25GEA 22490 CZK
APOSOR11951-25G APOSOR11951-5G
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
4-Methoxyphenyl methylsulphonate
Vzorec: C₈H₁₀O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01231360
CAS číslo: 19013-30-0