Tisk…

4-Amino-2-mercaptopyrimidine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine

OR1193T-1G OR1193T-250MG
APOSOR1193T-1GEA 2480 CZK
APOSOR1193T-1G APOSOR1193T-250MG
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Vzorec: C₄H₅N₃S
Bod tání: 273…277 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006075
CAS číslo: 139424-17-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR