Tisk…
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromophenyl)(morpholin-4-yl))methanone
OR11927-1G OR11927-5G OR11927-25G
APOSOR11927-1GEA 2530 CZK
APOSOR11927-1G APOSOR11927-5G APOSOR11927-25G
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
4-(3-Bromobenzoyl)morpholine
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270.122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194119
CAS číslo: 153435-81-5