Tisk…
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11693-1G OR11693-250MG OR11693-5G
APOSOR11693-1GEA 5030 CZK
APOSOR11693-1G APOSOR11693-250MG APOSOR11693-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800892
CAS číslo: 957062-53-2