Tisk…
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)(morpholin-4-yl)methanone, (4-Bromophenyl)(morpholino)methanone
OR11622-5G OR11622-1G
APOSOR11622-5GEA 3610 CZK
APOSOR11622-5G APOSOR11622-1G
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270.122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00447938
CAS číslo: 127580-92-1