Tisk…
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carbamoyl-1H-pyrrole, 2-(Aminocarbonyl)-1H-pyrrole
OR11616-1G OR11616-5G
APOSOR11616-1GEA 5100 CZK
APOSOR11616-1G APOSOR11616-5G
1H-Pyrrole-2-carboxamide
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,114 g/mol
Bod tání: 173…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00273121
CAS číslo: 4551-72-8