Tisk…
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11597-1G
APOSOR11597-1GEA 1820 CZK
APOSOR11597-1G
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Vzorec: C₁₇H₁₄Br₂O
MW: 394,1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800926
CAS číslo: 934269-17-7