Tisk…
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-methylsulphonylpyridine, 5-Bromopyridin-3-yl methyl sulphone
OR11568-1G OR11568-5G
APOSOR11568-1GEA 2070 CZK
APOSOR11568-1G APOSOR11568-5G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801057
CAS číslo: 445491-71-4