Tisk…
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-2-chloro-3-methylphenylboronic acid, (6-Bromo-2-chloro-3-methylphenyl)boronic acid
OR11531-1G OR11531-5G OR11531-25G
APOSOR11531-1GEA 2070 CZK
APOSOR11531-1G APOSOR11531-5G APOSOR11531-25G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BBrClO₂
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475910
CAS číslo: 957120-28-4