Tisk…
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11518-1G OR11518-500MG
APOSOR11518-1GEA 4960 CZK
APOSOR11518-1G APOSOR11518-500MG
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264580
CAS číslo: 941294-58-2