Tisk…
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyano-2-methoxypyridine
OR11516-1G OR11516-5G
APOSOR11516-1GEA 2280 CZK
APOSOR11516-1G APOSOR11516-5G
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,031 g/mol
Bod tání: 110…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09801047
CAS číslo: 941294-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III