Tisk…
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11510-5G
APOSOR11510-5GEA 1410 CZK
APOSOR11510-5G
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine
Vzorec: C₇H₅ClN₄
MW: 180,594 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800958
CAS číslo: 642459-09-4