4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole
OR11468-1G
OR11468-100MG
APOSOR11468-1GEA
4960
CZK
APOSOR11468-1G
APOSOR11468-100MG
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Vzorec:
C₇H₅ClN₄ MW: 180,594 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00297274 CAS číslo: 114833-95-3 |