Tisk…
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11463-1G OR11463-5G OR11463-25G
APOSOR11463-1GEA 4300 CZK
APOSOR11463-1G APOSOR11463-5G APOSOR11463-25G
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₇ClN₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475883
CAS číslo: 941294-32-2