Tisk…
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11462-1G OR11462-5G
APOSOR11462-1GEA 4300 CZK
APOSOR11462-1G APOSOR11462-5G
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₇ClN₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475881
CAS číslo: 941294-31-1