Tisk…
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11460-1G OR11460-25G OR11460-5G
APOSOR11460-1GEA 622 CZK
APOSOR11460-1G APOSOR11460-25G APOSOR11460-5G
tert-Butyl 4-bromobutanoate 95%
tert-Butyl 4-bromobutanoate
Vzorec: C₈H₁₅BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179416
CAS číslo: 110661-91-1