Tisk…
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11423-1G OR11423-25G OR11423-5G
APOSOR11423-1GEA 1240 CZK
APOSOR11423-1G APOSOR11423-25G APOSOR11423-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00804841
CAS číslo: 16064-10-1