Tisk…
Propane-1-sulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11393-5G OR11393-10G
APOSOR11393-5GEA 2820 CZK
APOSOR11393-5G APOSOR11393-10G
Propane-1-sulphonamide 97%
Propane-1-sulphonamide
Vzorec: C₃H₉NO₂S
Bod tání: 51…52 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03550611
CAS číslo: 24243-71-8