Tisk…
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11364-1G OR11364-250MG
APOSOR11364-1GEA 10980 CZK
APOSOR11364-1G APOSOR11364-250MG
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Vzorec: C₁₃H₁₁IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796301
CAS číslo: 1017793-91-7