4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(3,5-Dichlorophenyl)aniline, 3',5'-Dichloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine
OR11339-25G
OR11339-5G
OR11339-100G
APOSOR11339-25GEA
8270
CZK
APOSOR11339-25G
APOSOR11339-5G
APOSOR11339-100G
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Vzorec:
C₁₂H₉Cl₂N MW: 238,113 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06796293 CAS číslo: 405058-01-7 |