Tisk…
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
OR11310-1G OR11310-5G
APOSOR11310-1GEA 827 CZK
APOSOR11310-1G APOSOR11310-5G
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.18 g/mol
Bod tání: 169…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004400
CAS číslo: 1135-24-6
EINECS: 214-490-0