Tisk…
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-4-methyl-2-thenoate, 5-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-4-methylthiophene
OR11283-1G OR11283-250MG OR11283-5G
APOSOR11283-1GEA 2570 CZK
APOSOR11283-1G APOSOR11283-250MG APOSOR11283-5G
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Bod tání: 39…40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038959
CAS číslo: 54796-47-3