Tisk…
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Carboxy-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
OR11281-1G OR11281-250MG
APOSOR11281-1GEA 12400 CZK
APOSOR11281-1G APOSOR11281-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,209 g/mol
Bod tání: 212…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038957
CAS číslo: 105994-75-0