Tisk…
Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11200-1G OR11200-25G OR11200-5G
APOSOR11200-1GEA 1080 CZK
APOSOR11200-1G APOSOR11200-25G APOSOR11200-5G
Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Isopropyl (2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Vzorec: C₁₉H₃₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00867612
CAS číslo: 65733-16-6