Tisk…
4-Hydroxy-7-methoxyindane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11192-1G OR11192-250MG
APOSOR11192-1GEA 10910 CZK
APOSOR11192-1G APOSOR11192-250MG
4-Hydroxy-7-methoxyindane
4-Hydroxy-7-methoxyindane
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038952
CAS číslo: 38998-04-8