Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111613-1G
OR111613-250MG
APOSOR111613-1GEA
8930
CZK
APOSOR111613-1G
APOSOR111613-250MG
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-7-bromo-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₉BrClNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21609336 CAS číslo: 2183997-56-8 |