2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methanamine
OR111609-1G
OR111609-250MG
APOSOR111609-1GEA
9490
CZK
APOSOR111609-1G
APOSOR111609-250MG
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
2-Chloro-3,4-dimethoxy-benzenemethanamine
Vzorec:
C₉H₁₂ClNO₂ MW: 201.65 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03410970 CAS číslo: 771580-80-4 UN: 3259 ADR: 8 III |