Tisk…
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111602-1G OR111602-5G
APOSOR111602-1GEA 7050 CZK
APOSOR111602-1G APOSOR111602-5G
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenyl acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08273809
CAS číslo: 99421-62-2