Tisk…
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111594-1G OR111594-5G
APOSOR111594-1GEA 3540 CZK
APOSOR111594-1G APOSOR111594-5G
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Ethyl (4-bromo-2-cyanophenoxy)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00454355
CAS číslo: 328009-03-6