7-Iodo-1-benzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111589-1G
OR111589-250MG
APOSOR111589-1GEA
11180
CZK
APOSOR111589-1G
APOSOR111589-250MG
7-Iodo-1-benzofuran
7-Iodo-1-benzofuran
Vzorec:
C₈H₅IO MW: 244,029 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20259048 CAS číslo: 1388049-96-4 |