Tisk…
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111580-1G OR111580-250MG
APOSOR111580-1GEA 3230 CZK
APOSOR111580-1G APOSOR111580-250MG
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₃BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066835
CAS číslo: 2391987-04-3