(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111578-1G
OR111578-250MG
OR111578-5G
APOSOR111578-1GEA
14880
CZK
APOSOR111578-1G
APOSOR111578-250MG
APOSOR111578-5G
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
(3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₆BrNO₅ MW: 276.041 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32066834 CAS číslo: 38694-44-9 |