Tisk…
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111575-1G OR111575-250MG
APOSOR111575-1GEA 8070 CZK
APOSOR111575-1G APOSOR111575-250MG
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.251 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991871
CAS číslo: 959137-72-5