Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111553-1G OR111553-250MG
APOSOR111553-1GEA 705 CZK
APOSOR111553-1G APOSOR111553-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Vzorec: C₈H₅N₃·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31629942
CAS číslo: 1934299-50-9