Tisk…
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111544-1G OR111544-250MG
APOSOR111544-1GEA 16040 CZK
APOSOR111544-1G APOSOR111544-250MG
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19443226
CAS číslo: 439578-97-9