Tisk…
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111541-1G OR111541-5G
APOSOR111541-1GEA 1990 CZK
APOSOR111541-1G APOSOR111541-5G
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00550438
CAS číslo: 2403-53-4