Tisk…
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dichloro-6,7-dimethyl-1,4-benzodiazine
OR11152-1G OR11152-10G
APOSOR11152-1GEA 787 CZK
APOSOR11152-1G APOSOR11152-10G
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂N₂
MW: 227,09 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00772734
CAS číslo: 63810-80-0