6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111516-1G
OR111516-250MG
APOSOR111516-1GEA
8040
CZK
APOSOR111516-1G
APOSOR111516-250MG
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
6-Methoxy-1H-indazol-3-amine
Vzorec:
C₈H₉N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07385621 CAS číslo: 511225-17-5 |