Tisk…
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111507-1G OR111507-5G
APOSOR111507-1GEA 2280 CZK
APOSOR111507-1G APOSOR111507-5G
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₇Cl₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03989572
CAS číslo: 565181-75-1