Tisk…
3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111496-10G OR111496-1G OR111496-5G
APOSOR111496-10GEA 0 CZK
APOSOR111496-10G APOSOR111496-1G APOSOR111496-5G
3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00187810
CAS číslo: 13788-94-8