Tisk…
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111490-1G OR111490-5G
APOSOR111490-1GEA 0 CZK
APOSOR111490-1G APOSOR111490-5G
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Vzorec: C₁₃H₉ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00430502
CAS číslo: 2585-30-0