Tisk…
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111463-1G OR111463-5G
APOSOR111463-1GEA 0 CZK
APOSOR111463-1G APOSOR111463-5G
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-propyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19309611
CAS číslo: 64788-55-2