Tisk…
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111438-1G OR111438-250MG
APOSOR111438-1GEA 8070 CZK
APOSOR111438-1G APOSOR111438-250MG
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₄
MW: 230.645 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21606658
CAS číslo: 6834-51-1