(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
OR111436-10G
OR111436-1G
OR111436-5G
APOSOR111436-10GEA
0
CZK
APOSOR111436-10G
APOSOR111436-1G
APOSOR111436-5G
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₀ClNO₂ MW: 211,645 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13516980 CAS číslo: 7537-07-7 |