Tisk…
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111430-1G OR111430-5G
APOSOR111430-1GEA 3230 CZK
APOSOR111430-1G APOSOR111430-5G
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842457
CAS číslo: 66955-75-7